Learn More
Gamma-Liponsäure, TRC
Artikelnummer. 30471449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471449 500 mg 500 Milligramm
30469458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL468755500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-20-4
Summenformel H2 O(C8 H14 O S2)n
Molekulargewicht (g/mol) 208.3414
Synonym Octanoic acid, 6,8-dimercapto-, 6,8-Dimercaptooctanoic acid, (±)-Dihydro-α-lipoic acid, (±)-Dihydrolipoic acid, 6,8-Dihydrothioctic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-Dihydro-α-lipoic acid, Dihydrothioctic acid, Reduced lipoic acid, Reduced thioctic acid, Thioctic acid, dihydro-, dl-Dihydrolipoic acid, α-Lipoic acid, dihydro-, γ-Lipoic acid, Thioctic Acid Impurity 2
IUPAC-Name 6,8-bis(sulfanyl)oktansäure
SMILES OC(=O)CCCCC(S)CCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrolipoic acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Formelmasse 208.0592