Learn More
γ-Octansäurelacton 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-176548 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10765051
Marke: Thermo Scientific Acros 129400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-50-7
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
MDL-Nummer MFCD00005402
InChI-Schlüssel IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
IUPAC-Name 5-Butyloxolan-2-on
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Octanoic lactone
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 234.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 25 g
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit