Learn More
gamma-Octanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024011
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11423657 25 g 25 Gramm
11433657 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11423657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18142.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-50-7
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00005402
InChI-Schlüssel IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
IUPAC-Name 5-Butyloxolan-2-on
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Octanolactone
Dichte 0.981
Siedepunkt 233°C to 235°C
Flammpunkt 126°C (259°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%