Learn More
gamma-Undecanolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352867
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11352867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16028.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-67-6
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.279
MDL-Nummer MFCD00005405
InChI-Schlüssel PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC-Name 5-Heptyloxolan-2-on
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Undecanolactone
Dichte 0.949
Siedepunkt 164°C to 166°C (13 mmHg)
Flammpunkt 156°C (312°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 100 mL
Beilstein 81943
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 99%