Learn More
gamma-Valerolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024355
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11458900 25 g 25 Gramm
11413128 100 g 100 Gramm
11423128 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11458900
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18872.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It finds it application as a food additive that is used to improve the taste or odor of a food. It is also used as toiletry fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt, der zur Verbesserung des Geschmacks oder Geruchs eines Lebensmittels verwendet wird. Es wird auch als Duftstoff für Toilettenartikel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser mischbar (9.381e+004 mg/l bei 25 °C (ca.)). Löslich in Alkohol, nicht-flüchtigen Ölen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-29-2
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
MDL-Nummer MFCD00005400
InChI-Schlüssel GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC-Name 5-Methyloxolan-2-on
SMILES CC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Valerolactone
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.433
Menge 25 g
Beilstein 80420
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water (9.381e+004mg/L @ 25°C (est.)). Soluble in alcohol,fixed oils.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%