Learn More
gamma-Valerolacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | gamma-Valerolactone |
| CAS | 108-29-2 |
| Summenformel | C5 H8 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxypentanoic acid lactone, 4-Hydroxyvaleric acid lactone, 4-Methyl-γ-butyrolactone, 4-Pentanolide, Tetrahydro-5-methyl-2-furanone, γ-Pentalactone, Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)O1 |
| IUPAC-Name | 5-Methyltetrahydrofuran-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.12 |
| Formelmasse | 100.0524 |