Learn More
Berkshire Corporation™ Gamma Wipe™ - VP
Artikelnummer. 17877859 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
17877859 12 x 12 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17877859 Lieferant Berkshire Corporation™ Lieferanten-Nr. GWVPST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 €
    609.80 € / 500 Stück
    Sparen 70.20 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gamma Wipe™ - VP ist ein steriles, ultraschallversiegeltes, reinraumgewaschenes Wischtuch aus 100% Polyesterstrick. Empfohlen für ISO Umgebungen der Klasse 3 und höher.
  • Entscheidend geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Leichtes, hochsaugfähiges Material reduziert die tatsächlichen Kosten im Vergleich zu schwereren Produkten
  • Hohe Saugfähigkeit
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polyester-Gestrick
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzipiert für den Einsatz in ISO Sterile Umgebungen der Klasse 3 und höher, in denen der Ausschluss von Mikroorganismen erforderlich ist. Entwickelt für die Reinigung steriler Oberflächen und Geräte während aseptischer Verarbeitung und USP <797> Anwendungen. Zur Reinigung steriler Laminar-Flow-Einheiten, Barriere-Isolatoren und Bio-Containment-Einheiten.
Sterilität Steril