Learn More
Descripción
- Rekombinantes Protein G Typ 3, gebunden mit Sepharose CL-6 B für einfache Bindung und schnelle Trennung
- Breiteres Bindungsvermögen als GammaBind G sowohl im Labor- als auch im Prozessmaßstab
- Ergibt bis zu 18 mg/ml Maus-IgG
- Bindet sich an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | GammaBind Plus Sepharose |
| Ligand | Rekombinanter GammaBind G-Typ 3 ohne Albumin-bindende Region |
| Partikelgröße | 90 μm |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
| Menge | 25 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- GammaBind Plus Sepharose, 25 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?