Learn More
Gammabutyrolactone (GBL), Mikromol™
Artikelnummer. 30052095
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 30052095
Marke: Mikromol MM1275.510100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gammabutyrolactone (GBL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Butyrolactone (GBL)
CAS 96-48-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile gamma-Butyrolactone (GBL)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym gamma-Butyrolactone, GBL, Gammabutyrolactone
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
SMILES O=C1CCCO1
IUPAC-Name oxolan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Menge 100 mg
Formelmasse 86.0368 g/mol