Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ System Surgical Gloves
Artikelnummer. p-7250189 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17823822
Marke: Ansell 330083085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex, pre-donned double gloving system of two gloves in one makes it easy to double glove in one don. Especially ideal for use in high risk surgeries, such as in trauma or cardiac procedures.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • Pre-donned outer and inner gloves to help save on half the donning time
  • 50% less inner packaging materials to help reduce the impact on the environment
  • Outer and inner gloves are aligned at the finger tips to minimize the need for adjustments upon donning
  • Outer glove comes off easily for easy intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural, Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 17.13 ±1.97 mil
Finger Thickness (Metric) 0.44 ±0.05 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 14.37 ±1.97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.37 ±0.05 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 14.37 ±1.97 mil
Dicke (metrisch) 0.37 ±0.05 mm
Modell GAMMEX-330083
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm