Learn More
Ansell GAMMEX Latexhandschuhe
Artikelnummer. 16346851 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Packungsgröße:
50 Paare
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16346851 8 50 Paare
16396841 5,5 50 Paare
16306851 6 50 Paare
16316851 6,5 50 Paare
16326851 7 50 Paare
16336851 7,5 50 Paare
16356851 8,5 50 Paare
16366851 9 50 Paare
16376851 9,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16346851 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330048080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.35 €
    43.21 € / 50 Paare
    Sparen 49.14 €
    53% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GAMMEX Latexhandschuhe sind puderfreie chirurgische Handschuhe aus Latex, die optimalen Komfort, Festigkeit und Tastsensibilität vereinen.
  • Besonders weicher und sensibler, aber dennoch robuster OP-Handschuh
  • Verbessert Komfort und Passform und trägt so zur Reduzierung von Handermüdung bei.
  • Geformte Fingerkuppen verbessern die Empfindlichkeit der Fingerspitzen.
  • Zusätzliche Reinigungsmaßnahmen zur Minimierung des Risikos der Entwicklung von Allergien und Überempfindlichkeiten
  • Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Nein
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,20 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 in.
Dicke (metrisch) 0,20 ± 0,02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm