Learn More
Ansell GAMMEX Latexhandschuhe
Codice prodotto. 16356851 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Dimensione della confezione:
50 Paare
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Größe Dimensione della confezione
16356851 8,5 50 Paare
16396841 5,5 50 Paare
16306851 6 50 Paare
16316851 6,5 50 Paare
16326851 7 50 Paare
16336851 7,5 50 Paare
16346851 8 50 Paare
16366851 9 50 Paare
16376851 9,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16356851 Fornitore Ansell N. del fornitore 330048085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.76 €
    43.21 € / 50 Paare
    Sparen 45.55 €
    51% Rabatt
Visualizza tutte le promozioni
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
GAMMEX Latexhandschuhe sind puderfreie chirurgische Handschuhe aus Latex, die optimalen Komfort, Festigkeit und Tastsensibilität vereinen.
  • Besonders weicher und sensibler, aber dennoch robuster OP-Handschuh
  • Verbessert Komfort und Passform und trägt so zur Reduzierung von Handermüdung bei.
  • Geformte Fingerkuppen verbessern die Empfindlichkeit der Fingerspitzen.
  • Zusätzliche Reinigungsmaßnahmen zur Minimierung des Risikos der Entwicklung von Allergien und Überempfindlichkeiten
  • Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien
Specifica
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Nein
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,20 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 in.
Dicke (metrisch) 0,20 ± 0,02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.