Learn More
Ansell GAMMEX™ Hochsensible Latex-OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17843832 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17843832 6,5 50 Paare
17843842 7,5 50 Paare
17823752 7 50 Paare
17813602 9 50 Paare
17873832 5,5 50 Paare
17833832 6 50 Paare
17823632 8 50 Paare
17883792 8,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17843832 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330051065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.90 €
    77.96 € / 50 Paare
    Sparen 24.94 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex-OP-Handschuhe, puderfrei, mit hoher Tastsensibilität und Fingerfertigkeit für präzise Eingriffe.
  • EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 zertifiziert
  • Im Durchschnitt 20 % dünner als Ansells standardmäßige puderfreie Latex-OP-Handschuhe für hohe Sensibilität
  • Die weiche Latex-Formulierung verbessert den Komfort für optimale chirurgische Präzision.
  • Glatte Oberfläche mit mikrotexturierter Oberfläche für sicheren Halt der Instrumente unter trockenen und feuchten Bedingungen
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Braun
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,09 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,09 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,18 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330051
Länge (angloamerikanisch) 11,2 in.
Länge (metrisch) 285 mm