Learn More
Ansell GAMMEX Latex-Mikrohandschuhe
Artikelnummer. 16306871 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16306871 7,5 50 Paare
16366861 5,5 50 Paare
16376861 6 50 Paare
16386861 6,5 50 Paare
16396861 7 50 Paare
16316871 8 50 Paare
16326871 8,5 50 Paare
16336871 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16306871 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330052075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.20 €
    77.96 € / 50 Paare
    Sparen 52.24 €
    40% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GAMMEX Latex-Mikrohandschuhe sind puderfreie chirurgische Handschuhe aus Latex, die eine außergewöhnliche Tastsensibilität und Fingerfertigkeit bieten.
  • Mikrodünn: 15 % dünner* für verbesserte Präzisionsleistung
  • Ergonomisches Design: Außergewöhnlicher Komfort und optimale Passform für weniger Ermüdung der Hände.
  • Anziehhilfetechnologie: Einfaches An- und Ausziehen mit trockenen oder feuchten Händen
  • *im Vergleich zu den Standard-Latexhandschuhen von Ansell
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Braun
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 7,87 ± 0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,20 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Nein
Material Naturlatex
Palm Thickness (English) 7,09 ± 0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,18 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 in.
Dicke (metrisch) 0,20 ± 0,02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm