Learn More
Ansell GAMMEX Latex-Feuchtigkeitshandschuh
Artikelnummer. 16326861 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16326861 7,5 50 Paare
16386851 5,5 50 Paare
16396851 6 50 Paare
16306861 6,5 50 Paare
16316861 7 50 Paare
16336861 8 50 Paare
16346861 8,5 50 Paare
16356861 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16326861 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330049075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 €
    68.00 € / 50 Paare
    Sparen 57.00 €
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der GAMMEX Latex-Feuchtigkeitshandschuh ist ein puderfreier chirurgischer Handschuh aus Latex mit integrierter Feuchtigkeitscreme.
  • Hilft dabei, die Haut feucht und geschmeidig zu halten.
  • Optimaler Grip bei trockenen und feuchten Bedingungen
  • Verbessert Komfort und Passform und trägt so zur Reduzierung von Handermüdung bei.
  • Zusätzliche Reinigungsmaßnahmen zur Minimierung des Risikos von Allergien und Überempfindlichkeiten
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Nein
Material Naturlatex
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,20 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,66 ± 0,79 in.
Dicke (metrisch) 0,22 ± 0,02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm