Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17813752 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17813752 7,5 50 Paare
17853832 8,5 50 Paare
17873612 6,5 50 Paare
17893622 9 50 Paare
17873622 8 50 Paare
17863732 7 50 Paare
17833652 6 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17813752 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330065075
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Chirurgische Latexhandschuhe verfügen über eine besonders dicke Materialzusammensetzung, um den Belastungen bei Operationen standzuhalten, insbesondere dort, wo elektrische Instrumente und Knochenfragmente vorhanden sind.
  • ASTM D6978 zertifiziert
  • Sie sind durchschnittlich 50 % dicker als die standardmäßigen puderfreien Latex-OP-Handschuhe von Ansell und bieten daher einen hervorragenden Schutz.
  • Grob strukturierte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit bei trockenen und feuchten Anwendungen
  • DERMASHIELD™ Die interne Beschichtung der Technologie ermöglicht das Anziehen im trockenen und feuchten Zustand sowie intraoperative Änderungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Braun
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 12,80 ± 0,98 mil
Finger Thickness (Metric) 0,33 ± 0,03 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 12,01 ± 0,98 mil
Palm Thickness (Metric) 0,31 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 12,01 ± 0,98 mil
Dicke (metrisch) 0,31 ± 0,03 mm
Modell GAMMEX-330065
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 301 mm