Learn More
Ansell Gammex™ OP-Handschuhe aus Neopren
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Latexfrei und 100 % frei von chemischen Beschleunigern
- Ausgestattet mit der SENSOPRENE™ Technologie für einen dünneren und dennoch robusten Handschuh mit mehr Komfort und Haltbarkeit
- Bis zu 30 % dünner als die Standard-OP-Handschuhe aus Neopren von Ansell
- Glatte, mikrostrukturierte Oberfläche für sichere Handhabung und Griffigkeit von Instrumenten
- Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
| AQL | 0,65 |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Latex Free | Ja |
| Material | Neopren |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 6 |
| Sterilität | Steril |