Learn More
Ansell™ Gammex™ PF Puderfreie OP-Handschuhe aus Latex
Artikelnummer. 13236444 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7,5
7.5
9
Menge:
40 Paare pro Schachtel, 6 Schachteln pro Karton
40 Paare pro Schachtel; 6 Schachteln pro Packung
50 Paar/Karton
Packungsgröße:
40 Stück
50 Paare
Artikelnummer. Größe Menge unitSize
13236444 7.5 40 Paare pro Schachtel, 6 Schachteln pro Karton -
13246444 9 40 Paare pro Schachtel; 6 Schachteln pro Packung -
13157943 9 40 Paare pro Schachtel; 6 Schachteln pro Packung 40 Stück
17131985 7,5 50 Paar/Karton 50 Paare
4 options
Artikelnummer. 13236444
Marke: Ansell™ 351145
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, basierend auf der pulverfreien Ansell-Technologie, mit gleich gutem Komfort und einfacher Handhabung. Ansell Edmont™ Gammex™ PF pulverfreie chirurgische Latexhandschuhe haben eine sehr hohe Reißfestigkeit mit einem günstigen Verhältnis von Festigkeit zu Dicke für optimalen Barriereschutz.
  • Die mikro-raue Außenfläche sorgt für einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Die synthetische Innenbeschichtung reduziert den möglichen Kontakt mit Latexallergenen
  • Resistent gegen alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel und virale Penetration
  • Bietet Elastizität, Empfindlichkeit und Komfort sowie eine natürliche Passform, die eine Ermüdung der Hände verhindert
Spécification
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Größe 7.5
Art der Handschuhstulpe Gerade
Menge 40 Paare pro Schachtel, 6 Schachteln pro Karton
Beständig gegen Zum Aufreißeb, alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel, virale Penetration
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.