Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System-OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17843782 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17843782 6 50 Paare
17883782 8,5 50 Paare
17873782 8 50 Paare
17803792 9 50 Paare
17833672 6,5 50 Paare
17823672 7 50 Paare
17863672 7,5 50 Paare
17843642 5,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17843782 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340082060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.20 €
    161.11 € / 50 Paare
    Sparen 53.09 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Synthetisches, vorgezogenes Doppelhandschuhsystem aus zwei Polyisoprenhandschuhen in einem, das das Anlegen von zwei Handschuhen in einem Zug bei risikoreichen chirurgischen Eingriffen erleichtert.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 zertifiziert
  • Hohe Griffigkeit bei trockenen und feuchten Bedingungen
  • Weicherer und dehnbarerer Polyisoprenhandschuh mit überlegenem Tragekomfort im Vergleich zu Ansells Latexhandschuhen.
  • Frei von chemischen Beschleunigern, die bekanntermaßen chemische Allergien und Überempfindlichkeiten vom Typ IV auslösen.
  • Äußere und innere Handschuhe sind bereits angezogen und an den Fingerspitzen ausgerichtet, um das doppelte Anziehen in einem Zug zu erleichtern und so die Anziehzeit zu halbieren.
  • 50 % weniger Innenverpackungsmaterialien, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern
  • Der äußere Handschuh lässt sich für einfache intraoperative Änderungen leicht abziehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Weiß, Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 16,93 ± 1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,43 ± 0,05 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 15,55 ± 1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0,4 ± 0,05 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 15,55 ± 1,97 mil
Dicke (metrisch) 0,4 ± 0,05 mm
Modell GAMMEX-340082
Länge (angloamerikanisch) 12 in. (Außen), 11,9 in. (Innere)
Länge (metrisch) 305 mm (Außen), 303 mm (Innen)