Learn More
Ansell GAMMEX™ Chirurgische Handschuhe aus Polyisopren mit Textur
Artikelnummer. 17883652 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17883652 6 50 Paare
17823592 9 50 Paare
17813772 5,5 50 Paare
17823782 7 50 Paare
17883772 8,5 50 Paare
17813672 8 50 Paare
17803672 7,5 50 Paare
17873662 6,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17883652 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340054060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.55 €
    197.38 € / 50 Paare
    Sparen 66.17 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polyisopren, hautfreundliche OP-Handschuhe mit texturierter Oberfläche für optimale Handhabung und Griffigkeit bei risikoreichen Eingriffen.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 zertifiziert
  • Die strukturierte Oberfläche gewährleistet außergewöhnliche Griffigkeit bei trockenen und feuchten Bedingungen.
  • Weicherer und dehnbarerer Polyisoprenhandschuh mit überlegenem Tragekomfort im Vergleich zu Ansells Latexhandschuhen.
  • Durch spezielle äußere Behandlungen eignet sich dieser Handschuh ideal als äußerer Handschuh beim Tragen von zwei Paar Handschuhen.
  • Frei von chemischen Beschleunigern, die bekanntermaßen chemische Typ-IV-Allergien und -Sensitivitäten auslösen, für ein optimiertes allergenes Profil
  • DERMASHIELD™ Die interne Beschichtung der Technologie ermöglicht das Anziehen im trockenen und feuchten Zustand sowie intraoperative Änderungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 9,06 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,66 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,66 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,22 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340054
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm