Description
- 100 % frei von chemischen Härtern, um das Risiko von Latex Typ I sowie chemische Allergien und Hautempfindlichkeiten des Typs IV zu minimieren
- Rutschfeste, glatte Außenfläche für sichere Handhabung des Geräts und Griffigkeit
- Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien, die in Krankenhäusern verwendet werden
- Mit DERMASHIELD™ beschichteter Innenhandschuh zum Anziehen unter feuchten Bedingungen
- Zusätzlicher Schutz durch verlängerte Stulpen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 Teil 1 bis 4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 |
| Chemotherapeutic Rated | Ja |
| Anwendungen | Gesundheitswesen |
| AQL | 0,65 |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Finger Thickness (English) | 7,48 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |
| Show More |