Learn More
Ganciclovir 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314811 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314811 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13998530WL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ganciclovir
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H13 N5 O4
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC-Name 2-Amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-on
Solvent or Matrix Acetonitril/Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 255.23
Menge 1 mL
Formelmasse 255,0968 g/mol