missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAP-43 Antibody (CL10884) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30307794 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30307794 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30307794

Marke: Novus Biologicals NBP321183AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GAP-43 Monoclonal antibody specifically detects GAP-43 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GAP-43
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL10884
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Axonal membrane protein GAP-43, B-50, calmodulin-binding protein P-57, growth associated protein 43, Growth-associated protein 43, nerve growth-related peptide GAP43, Neural phosphoprotein B-50, neuromodulin, neuron growth-associated protein 43, PP46, protein F1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P17677, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2596
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.