Learn More
GAPDH Antibody (1A10), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18246662 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18246662 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18246662
Marke: Novus Biologicals NBP147339H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GAPDH Monoclonal specifically detects GAPDH in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen GAPDH
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A10
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Simple Western, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Gensymbole GAPDH
Wirtsspezies Mouse
Immunogen GAPDH antibody developed against purified recombinant fragment of human GAPDH expressed in E. coli. [UniProt# P04406]
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2597
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1