missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18033316 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18033316 0.025 mL 25 Mikroliter
18709753 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18033316

Marke: Novus Biologicals NB3003270.025ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 33 publications

GAPDH Polyclonal specifically detects GAPDH in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bacteria, Bovine, Chicken, Equine, Fungi, Invertebrate, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GAPDH
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:30000, Simple Western 1:500, Immunohistochemistry 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500-1:1000
Zusammensetzung Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P10096
Gen-Alias aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Gensymbole GAPDH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This GAPDH antibody was developed against full length recombinant human GAPDH
Molekulargewicht des Antigens 36 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2597
Testspezifität Human, cow, pig, mouse, rat, bird and chicken. Yeast reactivity reported in scientific literature (PMID: 23709183). Since GAPDH is one of the most conserved proteins known and it is therefore likely that the antibody will react with other species also. Invertebrate reactivity reported in scientific literature (PMID: 18638509).
Zielspezies Rat, Chicken, Mouse, Pig, Yeast, Equine, Fungi, Bovine, Invertebrate, Bacteria, Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.