missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GAPDH Polyclonal specifically detects GAPDH in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bacteria, Bovine, Chicken, Equine, Fungi, Invertebrate, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | GAPDH |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:5000, Simple Western 1:500, Immunohistochemistry 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500-1:1000 |
| Zusammensetzung | Supplied as serum with 5mM Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P10096 |
| Gen-Alias | aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH |
| Gensymbole | GAPDH |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?