missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R), Biotin, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15286189
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15286189 50 μL 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15286189

Marke: Invitrogen MA515738BTIN

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-15738-BTIN has successfully been used for Western blot, FACS, ELISA, IHC (P) and ICC/IF applications.

GAPDH Loading Control Monoclonal antibody specifically detects GAPDH Loading Control in Bacteria, Chicken, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GAPDH Loading Control
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon GA1R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS with proprietary stabilizer and 0.02% sodium azide
Gen GAPDHS
Gen-Zugriffsnummer O14556, P00356, P04406, P04797, P16858, P17244, P46406, Q64467, Q9ESV6
Gen-Alias 38 kDa BFA-dependent ADP-ribosylation substrate; aging-associated gene 9 protein; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; epididymis secretory protein Li 278; epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; GAPD; GAPD2; gapdh; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; Gapds; Gapd-s; glceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; glyceraldehyde phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (G3PDH); glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 2; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase like-17 protein; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase type 2; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; glyceraldehyde-phosphate-dehydrogenase; glycerine aldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HEL-S-162eP; HEL-S-278; HGNC:4141; HSD35; HSD-35; I79_001391; KNC-NDS6; LOW QUALITY PROTEIN: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; mg:bb02e05; MGC128279 protein; MGC88685; multifunctional protein, glycolytic enzyme; OK/SW-cl.12; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH; similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; spermatogenic cell-specific glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 2; Spermatogenic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; Unknown (protein for IMAGE:8101613); unnamed protein product; wu:fb33a10; wu:fb71f08; wu:fk58c09; wu:ft80f05; zgc:76908
Gensymbole GAPDH, GAPDHS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant GAPDH
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100009074, 100352213, 100736557, 100767862, 14433, 14447, 24383, 2597, 26330, 374193, 66020
Zielspezies Bacteria, Chicken, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast
Inhalt und Lagerung 4° C, do not freeze
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.