Learn More
Gardiquimod diTFA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470257 50 mg -
16466617 5 mg 5 Milligramm
16462896 25 mg 25 Milligramm
16433898 10 mg -
16424936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470257 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103697A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gardiquimod diTFA, an imidazoquinoline analog, is a TLR7/8 agonist. Gardiquimod diTFA could inhibit HIV-1 infection of macrophages and activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Gardiquimod diTFA specifically activates TLR7 when used at concentrations below 10 μM.
Gardiquimod diTFA, an imidazoquinoline analog, is a TLR7/8 agonist. Gardiquimod diTFA could inhibit HIV-1 infection of macrophages and activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Gardiquimod diTFA specifically activates TLR7 when used at concentrations below 10 μM.
Spécification
Chemischer Name oder Material Gardiquimod diTFA
CAS 1159840-61-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25F6N5O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (92.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (46.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(CNCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N.FC(C(O)=O)(F)F.FC(C(O)=O)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 541.44
Formelmasse 541.44
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.