Learn More
Gardner (ASTM D1544, D6166) Farbreferenzstandard
Artikelnummer. 16020162
Click to view available options
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16020162
Marke: Paragon Scientific 134200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gardner Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
  • 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
  • 18 Monate haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Typ ASTM Farbe 2
Menge 500 mL
Nennwerte angegeben