Learn More
Thermo Scientific™ Gardnerella vaginalis Selektives Medium
Artikelnummer. 13285299
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Gardnerella vaginalis Selektives Medium
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge unitSize
13285299 Gardnerella vaginalis Selektives Medium 10/Pckg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13285299 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB5067A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren und identifizieren Sie Gardnerella vaginalis von klinischen Proben mit einem Medium, das eine spezielle Blut-Agar-Basis enthält, um das Wachstum anspruchsvoller Organismen zu steigern.
Isolieren und identifizieren Sie Gardnerella vaginalis in klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Gardnerella vaginalis Selektivmedium, einem selektiven Medium mit einer speziellen Blutagarbase, das das Wachstum anspruchsvoller Organismen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts fördert.
Gardnerella vaginalis ist ein Indikatororganismus für die bakterielle Vaginose (BV) im weiblichen Urogenitaltrakt. BV ist ein Risikofaktor für vorzeitige Wehen, Chorioamnionitis und Endometritis nach der Geburt. Frauen mit postpartalem Fieber und Neugeborene mit Sepsis können mit Gardnerella vaginalis infiziert sein. Bei Männern wurde Gardnerella vaginalis mit Harnwegsinfektionen, Prostatitis und Urethritis in Verbindung gebracht. Gardnerella vaginalis ist ein gramvariabler Stab oder Coccobacillus. Beta-Hämolyse wird auf bluthaltigen Medien von Menschen oder Kaninchen beobachtet, nicht jedoch auf Blutagaren von Schafen.
Erythrozyten im Medium dienen als Nährwert- und Diagnosekriterium zur Herstellung der Beta-Hämolyse, wobei Tween80 hinzugefügt wird, um die Größe der hämolytischen Zonen zu verbessern. Begleitende Flora wird durch Gentamicin, Nalidixsäure und Amphotericin B. gehemmt
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Signalrot, lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Gardnerella vaginalis Selektives Medium
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 15 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.