Learn More
OHAUS™ Gasflaschen-Bodenständer
Artikelnummer. 15702439 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
152 mm
191 mm
273 mm
Länge (metrisch):
438 mm
464 mm
470 mm
Breite (metrisch):
438 mm
464 mm
470 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15702439
Marke: OHAUS™ 30400018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Gasflaschen-Bodenständer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Untergestell
Material Aluminiumguss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gasflaschenhalterung
Beschreibung Klammer, Halterung, 703 Stativ, CLR-703
Durchmesser (metrisch) 464,00 mm
Höhe (metrisch) 152 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,00 in.
Länge (metrisch) 464 mm
Breite (metrisch) 464 mm