Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Untergestell |
| Material | Aluminiumguss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gasflaschenhalterung |
| Beschreibung | Klammer, Halterung, 704 Stativ, CLR-704 |
| Durchmesser (metrisch) | 470,00 mm |
| Höhe (metrisch) | 191 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7,50 in. |
| Länge (metrisch) | 470 mm |
| Breite (metrisch) | 470 mm |