Learn More
OHAUS™ Gasflaschen-Wandhalterung
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Enthält:
Klettband
Sichern der Zylindermeldung am Band
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wandhalterung |
| Material | Aluminiumguss |
| Enthält | Sichern der Zylindermeldung am Band |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gasflaschenhalterung |
| Beschreibung | Klammer, Halterung, 715M Wand, CLR-715M |
| Höhe (metrisch) | 118 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,63 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,88 in. |
| Länge (metrisch) | 48 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,10 in. |
| Mehr anzeigen |