Learn More
Gasprüfröhrchen
Artikelnummer. 10179640
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
5 bis 23
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10179640 5 bis 23 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10179640 Lieferant Draeger Safety Lieferanten-Nr. 6728081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.27 €
    137.00 € / 8 Stück
    Sparen 80.27 €
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Dräger Röhrchen sind die am weitesten verbreitete Form der Punktmessung in der Industrie.
Gasdetektorpumpe, die unabhängig von externen Energiequellen ist und daher in explosionsgefährdeten Bereichen keine Nutzungsbeschränkungen aufweist.
Dräger Röhrchen sind die am weitesten verbreitete Form der Punktmessung in der Industrie. Mit dem System können mehr als 500 Substanzen erkannt und gemessen werden. Zu den typischen Anwendungen gehören: COSHH-Überwachung, Emissionsmessungen, Qualitätskontrolle, Prozesskontrolle, Druckluftprüfung sowie Umwelt- und Notfallüberwachung. Das Gas wird mit der Accura Balgpumpe in das Röhrchen gesaugt, wo es mit Chemikalien auf einem Trägermaterial reagiert. Bei Vorhandensein des Zielgases tritt eine Farbänderung auf, und die Länge dieser Verfärbung ist proportional zur Konzentration. Die Konzentration kann anhand der kalibrierten gedruckten Skala an der Außenseite des Röhrchens bestimmt werden.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Sauerstoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Dräger Aerotest
Messbereich 5 bis 23
Menge 8 Packungen
Reaktionszeit 1min