Learn More
Trajan Scientific and Medical Glasfilterkit – Trägergas
Beschreibung
- Kapazität von 100 ml Sauerstoff, 1 g Wasser, organische Substanzen je nach Verunreinigungen
- Der Farbwechsel der Anzeige gibt an, wann der Filter gewechselt werden muss
- Kann in Kombination mit anderen Filtern über eine einfache Verbindungseinheit verwendet werden
- Das Kit besteht aus Gasfilter und Anschlusseinheit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Typ | Trägergas |
| Enthält | 1 x 1-Position-Verbindungseinheit, 1 x Gasfilter (Trägergas) |
| Gewindegröße | 1/8 Zoll |
Nur für Forschungszwecke