Learn More
Draeger Gasfilter für X-plore™ Rd40-Filter
Click to view available options
Modell:
940 A2B2
940 K2
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Beschreibung
- Gasfilter für Draeger X-plore™ Rd40-Filter
- Breite Palette an Filtern erhältlich
- Gasfilter und Kombinationsfilter haben eine Lebensdauer von sechs Jahren ab Herstellungsdatum
- Die Filter sind einzeln verpackt und gewährleisten so einen optimalen Schutz der ungenutzten Filter
- Wiederverschließbare Verpackung
- Umfassende Unterstützung aus der Draeger VOICE Datenbank für Gefahrstoffe
- Das Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass Schäden am Filter leicht erkannt werden und bietet so zusätzliche Sicherheit
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14387 und/oder EN 143
- Rd40-Gewindeanschluss – geeignet zur Verwendung mit Halb- und Vollmasken
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen (EN) | CE-Kennzeichnung gemäß EN 14387 und/oder EN 143 |
| Produkttyp | Gasfilter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gasfilter für Draeger X-Plore™ Rd40-Filter für Atemschutz-Vollmasken oder -Halbmasken |
| Modell | 940 K2 |
| Gewindegröße (metrisch) | 40 mm |