Learn More
BOLA Gas Frits
Artikelnummer. 10013481
Click to view available options
Verbinder:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10013481
Marke: BOLA N150328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gas Frits made of microporous PTFE
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Verbinder 6 x 1 mm
Einwegprodukt Reusable
Probenvolumen 5 μL
Sterilität Non-sterile
Länge (metrisch) 15 mm