Learn More
Integra Biosciences™ Sicherheitsschlauch, steckbar, 2,0 m für Fireboy
Artikelnummer. 10247271
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
2 Meter
Artikelnummer. 10247271
Marke: Integra Biosciences™ 140055
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
  • Für längeres Heizen oder um Hälse von grossen Erlenmeyer-Kolben abzuflammen, kann der FIREBOY plus optinonal mit einem langen Brennerkopf ausgerüstet werden. Der Schnellkupplungsmechanismus erlaubt ein schnelles Wechseln zwischen Flammensterilisation (kleiner Brennerkopf) und Heizapplikationen (langer Brennerkopf).
  • Typ: Sicherheitsgasschlauch, Innendurchmesser 10mm. Länge 2 m, max. Druck 100 mbar, DVGW geprüft
Spezifikation
Produkttyp Rörchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gaskartuschen-Adapter
Länge (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm