Learn More
Trajan™ Gasdichte Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 10742002
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
22 ga.
23 ga.
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Zur Verwendung mit (Geräte):
CTC, Carlo Erba, Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS800
PerkinElmer Autosystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10742002
Marke: Trajan™ 001957
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Weitere Spritzen sind für andere Autosampler der hier vertretenen Hersteller sowie Spritzen für Unicam™-, Waters™- und Siemens™-Geräte erhältlich. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.7 Zoll
Länge (metrisch) 70 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 50F-PE-0.63C
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) PerkinElmer Autosystem
Anschlusstyp Befestigt