Learn More
Trajan™ Gasdichte Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 12997556
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
22 ga.
23 ga.
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Zur Verwendung mit (Geräte):
CTC, Carlo Erba, Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS800
PerkinElmer Autosystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12997556
Marke: Trajan™ 005330
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Weitere Spritzen sind für andere Autosampler der hier vertretenen Hersteller sowie Spritzen für Unicam™-, Waters™- und Siemens™-Geräte erhältlich. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsflüssigchromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 100R-C/T-GT-LC
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS800
Anschlusstyp Abnehmbar