Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight cone
Artikelnummer. 13139215
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
250 μl
500 μl
500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.11 mm
0.20 mm
0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.63 mm
Länge (metrisch) Kanüle:
57 mm
57 mm
85 mm
85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Kanüle Außendurchmesser (metrisch) Kanüle Länge (metrisch) Kanüle unitSize
13139215 100 μl 0.11 mm 0.63 mm 57 mm 1 Stück
13126105 500 ml 0.32 mm 0.63 mm 57 mm 1 Stück
13136105 500 μl 0.32 mm 0.63 mm 85 mm 1 Stück
13146105 500 μl 0.20 mm 0.47 mm 57 mm 1 Stück
13149215 100 μl 0.11 mm 0.63 mm 85 mm 1 Stück
13156105 500 μl 0.20 mm 0.47 mm 85 mm 1 Stück
13159215 100 μl 0.11 mm 0.47 mm 57 mm 1 Stück
13166095 250 μl 0.32 mm 0.63 mm 57 mm -
13169215 100 μl 0.11 mm 0.47 mm 85 mm 1 Stück
13176095 250 μl 0.32 mm 0.63 mm 85 mm 1 Stück
13186095 250 μl 0.20 mm 0.47 mm 57 mm 1 Stück
13196095 250 μl 0.20 mm 0.47 mm 85 mm 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 13139215
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 005862
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Material PTFE-Spitze (Kolben)
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.11 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Produkttyp Gastight
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 57 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Befestigt