Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight cone
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE-Spitze (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Produkttyp | Gastight |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 85 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Anschlusstyp | Befestigt |