Learn More
Buerkle™ Fasspumpe Gasdicht Edelstahl mit Auslaufschlauch
Artikelnummer. p-7145789 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
350ml pro Hub
560ml pro Hub
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
15376277 350ml pro Hub 1 Stück
15366277 560ml pro Hub 1 Stück
2 options
Nicht geeignet für Aceton!Beim Entnehmen von entzündlichen Flüssigkeiten müssen der Zylinder und die Pumpe geerdet werden!Antistatisches Set verwenden!
Artikelnummer. 15376277
Marke: Buerkle™ 56111090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht geeignet für Aceton!Beim Entnehmen von entzündlichen Flüssigkeiten müssen der Zylinder und die Pumpe geerdet werden!Antistatisches Set verwenden!
Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch für das Abfüllen in große Kanister und Behälter. Bequemes Abfüllen, da der Kanister am Boden stehen bleiben kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behälter gehalten. Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch für das Abfüllen in große Kanister und Behälter. Bequemes Abfüllen, da der Kanister am Boden stehen bleiben kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behälter gehalten.
Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dämpfe in die Umgebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei werden die entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gaspendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung und die Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen.
Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.
  • Mediumsberührte Teile: Edelstahl (1.4301), PTFE, Messing vernickelt, PA elektrisch leitfähig
  • Inkl. gasdichter Fassverschraubung mit 2 in.-Feingewinde
  • Für Flaschenöffnungen von 16–49 mm
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Mit zwei Kugelhähnen kann die Pumpe hermetisch verschlossen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 350ml pro Hub
Gewicht (metrisch) 5,4735 kg
Gesamtlänge (metrisch) 69 cm
Tiefe (metrisch) 57 mm
Durchmesser Fassöffnung 2 in.
Material Edelstahlgehäuse V2A