missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Growth arrest-specific 1 plays a role in growth suppression. GAS1 blocks entry to S phase and prevents cycling of normal and transformed cells. Gas1 is a putative tumor suppressor gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GAS1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.39 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | GAS1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P54826 |
| Gen-Alias | GAS 1, GAS1, growth arrest 1 |
| Gensymbole | GAS1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?