Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- RETSCH Dichtung für Mahlbecher
RETSCH Dichtung für Mahlbecher
Artikelnummer. 15330984 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Edelstahl, PTFE
Gehärteter Stahl/Edelstahl
Zirkoniumoxid, Wolframkarbid
Zirkonoxid
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Mahlbecher
25 ml-Mahlbecher
25 ml-Mahlbecher, Zirkoniumoxid
25 ml-Mahlbecher, Zirkoniumoxid und Wolframkarbid, 10/Packung
35 ml-Mahlbecher
35 ml-Mahlbecher, Edelstahl
35 ml-Mahlbecher, Zirkoniumoxid
35 ml-Mahlbecher, gehärteter Stahl und Edelstahl
50 ml-Mahlbecher
50 ml-Mahlbecher, Edelstahl
5 ml-Mahlbecher
Für 400 Mischermühle
Menge:
1/Packung
10/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
14 product options available for selection
| Artikelnummer. | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15330984 | Edelstahl, PTFE | 25 ml-Mahlbecher | 1/Packung | 1 Stück |
| 11924362 | Edelstahl, PTFE | Für 400 Mischermühle | 10/Packung | 1 Stück |
| 15350984 | Edelstahl, PTFE | 10 ml-Mahlbecher | 1/Packung | 1 Stück |
| 10466739 | Edelstahl, PTFE | Für 400 Mischermühle | 10/Packung | 10 Stück |
| 15340984 | Zirkonoxid | 25 ml-Mahlbecher, Zirkoniumoxid | 1/Packung | 1 Stück |
| 15320984 | Edelstahl, PTFE | 35 ml-Mahlbecher | 1/Packung | 1 Stück |
| 10250315 | Zirkoniumoxid, Wolframkarbid | 25 ml-Mahlbecher, Zirkoniumoxid und Wolframkarbid, 10/Packung | 10/Packung | 10 Stück |
| 11944362 | Edelstahl | 35 ml-Mahlbecher, Edelstahl | 10/Packung | - |
| 15310984 | Edelstahl, PTFE | 50 ml-Mahlbecher | 1/Packung | 1 Stück |
| 10472080 | Zirkonoxid | 35 ml-Mahlbecher, Zirkoniumoxid | 10/Packung | 10 Stück |
| 10704787 | Edelstahl | 50 ml-Mahlbecher, Edelstahl | 10/Packung | 10 Stück |
| 15300984 | Edelstahl, PTFE | 5 ml-Mahlbecher | 1/Packung | 1 Stück |
| 11934362 | Edelstahl, PTFE | Für 400 Mischermühle | 10/Packung | 1 Stück |
| 10290773 | Gehärteter Stahl/Edelstahl | 35 ml-Mahlbecher, gehärteter Stahl und Edelstahl | 10/Packung | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15330984
Lieferant
RETSCH
Lieferanten-Nr.
03.111.0291
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 25 ml-Mahlbecher |
| Menge | 1/Packung |
| Material | Edelstahl, PTFE |
| Typ | Dichtung |