Learn More
BOLA Dichtungen für Kappen
Artikelnummer. 31891578
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Septa
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31891578 Septa 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31891578 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. H 97345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.63 €
    49.60 € / 20 Stück
    Sparen 12.03 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell entwickelt für die Verwendung mit BOLA Schraubverschlüsse mit Öffnungen, die als Dichtung oder Septumersatz dienen
  • Oberseite aus PTFE, Unterseite aus Silikon-Elastomer zum Auswuchten von Unebenheiten auf Abdichtungsflächen
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur in Kontakt mit PTFE
  • Abmessungen: Für Gewinde GL 45, Dichtungsdurchmesser 43,2 mm, Dichtungsdicke 3,3 mm
Spezifikation
Farbe Weiß
Material PTFE-beschichtetes Silikon
Sterilität Nicht steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Rund
Produkttyp Septa