Learn More
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder
Artikelnummer. 15345887 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Begasungshaube
Giebelabdeckung
Schrägdeckel
Material:
Edelstahl
Polycarbonat
Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Precision 2 l-Universalwasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Material Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15345887 Schrägdeckel Polycarbonat Precision 2 l-Universalwasserbad 1 Stück
15335897 Begasungshaube Edelstahl Precision 15 l-Schüttelwasserbad 1 Stück
15345897 Begasungshaube Edelstahl Precision 15 l-Schüttelwasserbad 1 Stück
15355887 Schrägdeckel Polycarbonat Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen 1 Stück
15365887 Schrägdeckel Polycarbonat Precision 10 l-Universalwasserbäder 1 Stück
15375887 Schrägdeckel Polycarbonat Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder 1 Stück
15385887 Giebelabdeckung Rostfreier Stahl Precision 2 l-Universalwasserbad 1 Stück
15325897 Giebelabdeckung Rostfreier Stahl Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15345887
Marke: Thermo Scientific™ TSGPACL02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Begasungshauben
  • Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
Giebelhauben
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Garantie
1 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision 2 l-Universalwasserbad
Typ Schrägdeckel
Material Polycarbonat