Beschreibung
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Begasungshauben
- Ermöglicht die Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
- Verbessert die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
- Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
- Jedes Laborbad kann eine große oder zwei kleine Hauben aufnehmen
Garantie
1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precision 15 l-Schüttelwasserbad |
| Typ | Begasungshaube |
| Material | Edelstahl |