Learn More
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder
Artikelnummer. 15365887 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Begasungshaube
Giebelabdeckung
Schrägdeckel
Material:
Edelstahl
Polycarbonat
Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Precision 2 l-Universalwasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15365887
Marke: Thermo Scientific™ TSGPACL10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Begasungshauben
  • Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
Giebelhauben
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Garantie
1 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision 10 l-Universalwasserbäder
Typ Schrägdeckel
Material Polycarbonat