Learn More
Gastrodin, TRC
Artikelnummer. 30240949
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240949 100 mg 100 Milligramm
30240527 1 g 1 Gramm
30240493 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240949 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG245550100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62499-27-8
Summenformel C13 H18 O7
Molekulargewicht (g/mol) 286.28
Synonym β-D-Glucopyranoside, 4-(hydroxymethyl)phenyl, 4-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 4-(β-D-Glucopyranosyl)-benzylalcohol, 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzyl alcohol, 4-Hydroxybenzyl alcohol 4-O-β-D-glucopyranoside, Gastrodin
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(CO)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gastrodin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Formelmasse 286.1053